Tlačiť
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzenamine, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-, 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenamine
PC303129-5G PC303129-1G
APOSPC303129-5GEA 433.41 EUR
APOSPC303129-5G APOSPC303129-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22682815
Číslo CAS: 1431329-84-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III