Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 527.14 EUR
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇ClFNO
Mw: 175.59 g/mol
Teplota tavenia: 40…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832271
Číslo CAS: 1017777-77-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III