Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303092-10G PC303092-5G PC303092-1G
APOSPC303092-10GEA 851.59 EUR
APOSPC303092-10G APOSPC303092-5G APOSPC303092-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄
Mw: 271.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201072
Číslo CAS: 1373921-09-5