Tlačiť
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303089-10G PC303089-5G PC303089-1G PC303089-25G
APOSPC303089-10GEA 266.37 EUR
APOSPC303089-10G APOSPC303089-5G APOSPC303089-1G APOSPC303089-25G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₀BrF
Mw: 217.08 g/mol
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660268
Číslo CAS: 886501-82-2
OSN: 3261
ADR: 8 II