Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303076-10G PC303076-5G PC303076-1G
APOSPC303076-10GEA 410.57 EUR
APOSPC303076-10G APOSPC303076-5G APOSPC303076-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Mw: 240.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393801
Číslo CAS: 1261605-70-2