Tlačiť
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 374.25 EUR
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₃
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201018
Číslo CAS: 123843-56-1