Tlačiť
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 232.25 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Teplota tavenia: 40…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660220
Číslo CAS: 886499-64-5
OSN: 3261
ADR: 8,II