Tlačiť
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 400.16 EUR
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832387
Číslo CAS: 1017779-71-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III