Tlačiť
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-5G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 523.13 EUR
APOSPC303070-10G APOSPC303070-5G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398590
Číslo CAS: 276861-64-4