Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303060-10G PC303060-5G PC303060-1G
APOSPC303060-10GEA 540.36 EUR
APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G APOSPC303060-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Mw: 221.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660309
Číslo CAS: 886503-29-3
OSN: 3276
ADR: 6.1 III