Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303057-1G PC303057-250MG
APOSPC303057-1GEA 298.02 EUR
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972759
Číslo CAS: 361393-93-3