Tlačiť
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 198.68 EUR
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Mw: 237.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660240
Číslo CAS: 886500-63-6
OSN: 3265
ADR: 8 II