Tlačiť
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303052-5G PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA 175.05 EUR
APOSPC303052-5G APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832386
Číslo CAS: 41860-67-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III