Tlačiť
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303050-10G PC303050-1G PC303050-5G
APOSPC303050-10GEA 0 EUR
APOSPC303050-10G APOSPC303050-1G APOSPC303050-5G
3-(Pentafluorothio)benzylamine
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Vzorec: C₇H₈F₅NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213674
Číslo CAS: 771573-34-3
OSN: 2735
ADR: 8,II