Tlačiť
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303046-1G PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA 397.36 EUR
APOSPC303046-1G APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF₅S
Mw: 311.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652479
Číslo CAS: 1240257-10-6