Tlačiť
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303044-10G PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA 553.58 EUR
APOSPC303044-10G APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Mw: 201.15 g/mol
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832322
Číslo CAS: 1017778-93-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III