Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-3-methoxybenzotrifluoride, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 6-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 6-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 580.41 EUR
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09832384
Číslo CAS: 133863-87-3