Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303041-10G PC303041-5G PC303041-1G PC303041-25G
APOSPC303041-10GEA 539.15 EUR
APOSPC303041-10G APOSPC303041-5G APOSPC303041-1G APOSPC303041-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂
Mw: 207.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832305
Číslo CAS: 660848-57-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III