Tlačiť
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303040-1G PC303040-5G
APOSPC303040-1GEA 397.91 EUR
APOSPC303040-1G APOSPC303040-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈F₅NOS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652489
OSN: 3439
ADR: 6.1,III