Tlačiť
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303037-10G PC303037-5G
APOSPC303037-10GEA 423.79 EUR
APOSPC303037-10G APOSPC303037-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832314
Číslo CAS: 1017778-74-3