Tlačiť
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303036-10G PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA 400.16 EUR
APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄O
Mw: 287.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201038
Číslo CAS: 1373921-05-1