Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 348.98 EUR
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201043
Číslo CAS: 1262198-05-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III