Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 694.17 EUR
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇ClFNO
Mw: 175.59 g/mol
Teplota tavenia: 37…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832265
Číslo CAS: 1017777-58-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III