Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303028-5G PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA 263.57 EUR
APOSPC303028-5G APOSPC303028-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209.6
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115990
Číslo CAS: 39226-96-5
OSN: 3259
ADR: 8 III