Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 400.16 EUR
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
Mw: 205.57
Teplota tavenia: 38…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115989
Číslo CAS: 62584-32-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III