Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 24.91 EUR
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota tavenia: 25…28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115988
Číslo CAS: 62476-58-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III