Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 256.32 EUR
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115902
Číslo CAS: 886498-35-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III