Tlačiť
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303020-10G PC303020-5G PC303020-1G
APOSPC303020-10GEA 527.14 EUR
APOSPC303020-10G APOSPC303020-5G APOSPC303020-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆Cl₂F₃N
Mw: 244.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519352
Číslo CAS: 1092461-13-6
OSN: 2735
ADR: 8 III