Tlačiť
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3,4-difluoroanisole, 5,6-Difluoro-o-anisidine
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 756.12 EUR
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 886501-51-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,II