Tlačiť
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 338.55 EUR
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorobenzylamine 97%
2,3,5-Trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 73 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236314
Číslo CAS: 244022-72-8
OSN: 2735
ADR: 8,III