Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 282.4 EUR
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519331
Číslo CAS: 1092460-81-5