Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 208.29 EUR
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Mw: 240.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519354
Číslo CAS: 959749-82-7