Tlačiť
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 154.03 EUR
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₁₂H₁₄ClFO₂
Teplota varu: 162…166 °C/15mmHg
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020909
Číslo CAS: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9