Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 638.49 EUR
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Mw: 224.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519353
Číslo CAS: 1092461-15-8