Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 1232.93 EUR
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Mw: 236.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398451
Číslo CAS: 647855-22-9