Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302995-10G PC302995-5G
APOSPC302995-10GEA 773.48 EUR
APOSPC302995-10G APOSPC302995-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
Mw: 208.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201071
Číslo CAS: 1373921-08-4