Tlačiť
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302991-10G PC302991-5G PC302991-1G
APOSPC302991-10GEA 298.44 EUR
APOSPC302991-10G APOSPC302991-5G APOSPC302991-1G
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115882
Číslo CAS: 80141-93-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III