Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302989-5G PC302989-1G PC302989-250MG
APOSPC302989-5GEA 724.61 EUR
APOSPC302989-5G APOSPC302989-1G APOSPC302989-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Mw: 205.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687191
Číslo CAS: 1323966-32-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III