Tlačiť
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 373.72 EUR
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Mw: 165.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13196591
Číslo CAS: 186191-34-4