Tlačiť
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 488.68 EUR
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59 g/mol
Teplota tavenia: 40…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660263
Číslo CAS: 886501-62-8