Tlačiť
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302971-5G PC302971-1G
APOSPC302971-5GEA 265.54 EUR
APOSPC302971-5G APOSPC302971-1G
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115841
Číslo CAS: 85386-80-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III