Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC302969-1G PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302969-1G APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 254.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393873
Číslo CAS: 1261570-91-5