Tlačiť
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 1125.98 EUR
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Vzorec: C₈H₇F₅OS
Mw: 246.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652408
Číslo CAS: 401892-83-9