Tlačiť
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 263.57 EUR
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine 98%
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15
Teplota varu: 73 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025380
Číslo CAS: 86256-63-5