Tlačiť
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzoyl chloride, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 527.14 EUR
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398587
Číslo CAS: 1261571-92-9
OSN: 3261
ADR: 8 II