Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302959-1G PC302959-5G
APOSPC302959-1GEA 322.05 EUR
APOSPC302959-1G APOSPC302959-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Mw: 238.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783228
Číslo CAS: 1352999-94-0