Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Mw: 238.14 g/mol
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660343
Číslo CAS: 886761-70-2