Tlačiť
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 728.62 EUR
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
Mw: 251.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258729
Číslo CAS: 1017778-22-1