Tlačiť
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 462.9 EUR
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115868
Číslo CAS: 886497-36-5
OSN: 3261
ADR: 8,II