Tlačiť
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302949-10G PC302949-5G PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA 462.9 EUR
APOSPC302949-10G APOSPC302949-5G APOSPC302949-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFNO
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115866
Číslo CAS: 886497-30-9